Merck
ENA580354456
Enamine
2-methyl-2-(naphthalen-2-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(2-naphthyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-14(2,10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1-2H3
InChI Key
ZFYCYWAPIZQPMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322368
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)