Merck
ENA580354412
Enamine
3-fluoro-4-(3-methylmorpholin-4-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.25
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-4-(3-methyl-4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H15FN2O/c1-8-7-15-5-4-14(8)11-3-2-9(13)6-10(11)12/h2-3,6,8H,4-5,7,13H2,1H3
InChI Key
YWUOALIUFIAHFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322133