Merck
ENA580354346
Enamine
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-12-7-9(11)6-8-4-2-3-5-10(8)12;;/h2-5,9H,6-7,11H2,1H3;2*1H
InChI Key
MVEYIKLSFGVGLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320931