Merck
ENA580354326
Enamine
1-(3-aminoazetidin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-amino-1-azetidinyl)-2-methyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-7(2,10)5-9-3-6(8)4-9/h6,10H,3-5,8H2,1-2H3
InChI Key
VBUUFYODLOQWGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321838
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321838