Merck
ENA580354246
Enamine
tert-butyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-formylthiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-10(2,3)13-9(12)8-5-4-7(6-11)14-8/h4-6H,1-3H3
InChI Key
AXGWEMGJOUIUMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321509
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)