Merck
ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
InChI Key
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)