Merck
ENA580354107
Enamine
4-chlorobutan-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.04
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorobutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c1-4(6)2-3-5;/h4H,2-3,6H2,1H3;1H
InChI Key
OEMAWNQGWHZAID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323051
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323051