Merck
ENA580353969
Enamine
sodium 2-{6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl}acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.25
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(6-ethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S.Na/c1-2-6-3-7-8(4-9(13)14)11-5-12-10(7)15-6;/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
LHFVWZJJZLNNQR-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321068
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321068