Merck
ENA580353950
Enamine
1lambda6,3-thiazinane-1,1-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.65
MDL番号:
Iupac Name
1,3-thiazinane 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO2S.ClH/c6-8(7)3-1-2-5-4-8;/h5H,1-4H2;1H
InChI Key
QUFHCPVCYCYRME-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320844
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320844