Merck
ENA580351550
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylcyclopentane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.3
MDL番号:
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-methylcyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-8-5-6-12(7-8,9(14)15)13-10(16)17-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
BJFXWWXEILERJS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319263
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)