Merck
ENA580350368
Enamine
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]cyclohexanone
Inchi Code
1S/C12H13FOS/c13-9-5-7-10(8-6-9)15-12-4-2-1-3-11(12)14/h5-8,12H,1-4H2
InChI Key
PXGULRCPZMXZAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314871
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)