Merck
ENA580350355
Enamine
4,5,11-triazatricyclo[6.2.1.0,2,6]undeca-2(6),3-diene dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.12
MDL番号:
Iupac Name
1,4,5,6,7,8-hexahydro-4,7-epiminocyclohepta[c]pyrazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.2ClH/c1-2-7-6-4-9-11-8(6)3-5(1)10-7;;/h4-5,7,10H,1-3H2,(H,9,11);2*1H
InChI Key
HVXFSFRPRNNFHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313791
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313791