Merck
ENA580350309
Enamine
3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
mp
144-145
Iupac Name
3-(3-hydroxy-1-propynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13/h1,3,5,7,11H,6H2,(H,12,13)
InChI Key
YNURZLOEFNTCMJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
Melting Point
144-145
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)