Merck
ENA580350191
Enamine
5-(2,3-dimethylphenyl)pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.27
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,3-dimethylphenyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-9-4-3-5-12(10(9)2)11-6-7-13(14)15-8-11/h3-8H,1-2H3,(H2,14,15)
InChI Key
DLOBNMGODHNQOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-318283
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)