Merck
ENA580350123
Enamine
(2-cyclopropylethyl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.24
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-cyclopropylethyl)thiourea
Inchi Code
1S/C6H12N2S/c7-6(9)8-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
InChI Key
FQTJELFRPYJFTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317681
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317681