Merck
ENA580350068
Enamine
2-(3-chlorophenyl)pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.68
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-chlorophenyl)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13ClO2/c1-2-4-10(11(13)14)8-5-3-6-9(12)7-8/h3,5-7,10H,2,4H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
RLXOUELFISPMSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314343
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314343