Merck
ENA580350006
Enamine
1-[2-(hydroxymethyl)morpholin-4-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-(hydroxymethyl)morpholino)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H13NO3/c1-6(10)8-2-3-11-7(4-8)5-9/h7,9H,2-5H2,1H3
InChI Key
FLDCPLTXBLXMAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316160
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316160