Merck
ENA580349856
Enamine
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.62
MDL番号:
Iupac Name
4-hydrazinyl-2-methylpyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-5-4-6(9-7)2-3-8-5;/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI Key
VHUNVXSPCRUSDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314201
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)