Merck
ENA580349752
Enamine
tert-butyl N-(5-hydroxypentan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-hydroxypentan-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H21NO3/c1-8(6-5-7-12)11-9(13)14-10(2,3)4/h8,12H,5-7H2,1-4H3,(H,11,13)
InChI Key
NRRUAIDJASETCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314081
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)