Merck
ENA580349713
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F3N2.2ClH/c7-6(8,9)4-11-2-1-5(10)3-11;;/h5H,1-4,10H2;2*1H
InChI Key
QRYMVOXOYVAWEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315127
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315127
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)