Merck
ENA580349711
Enamine
2-[3-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.18
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO4/c1-15-10(14)7-3-2-6(4-8(7)11)5-9(12)13/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
OKKGGXQDKZFZNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314028
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314028