Merck
ENA580349518
Enamine
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-acetyl-4-cyclopropyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H16O4/c1-3-15-11(14)9(7(2)12)6-10(13)8-4-5-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
BGXKYGJIIHLFPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315619
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)