Merck
ENA580349440
Enamine
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.7
MDL番号:
mp
224-226
Iupac Name
4-(dimethylamino)naphthalen-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13NO.ClH/c1-13(2)11-7-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11;/h3-8,14H,1-2H3;1H
InChI Key
WLVDCGIVLSMFEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
Melting Point
224-226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314453
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)