Merck
ENA580349098
Enamine
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.07
MDL番号:
Iupac Name
2,3-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2.2ClH/c1-2-5-3-4(1)6-7-5;;/h4-7H,1-3H2;2*1H
InChI Key
BDUVRRCAGMFDAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)