Merck
ENA580349024
Enamine
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
NIDNACDTBZSKKP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170084
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)