Merck
ENA580348873
Enamine
3,7-dibromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319
MDL番号:
Iupac Name
3,7-dibromo-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[b]azepin-2-one
Inchi Code
1S/C10H9Br2NO/c11-7-2-4-9-6(5-7)1-3-8(12)10(14)13-9/h2,4-5,8H,1,3H2,(H,13,14)
InChI Key
RUCQBVMURFKTHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312287
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)