Merck
ENA580348837
Enamine
2-[(4-tert-butylcyclohexyl)amino]butan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.39
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-tert-butylcyclohexyl)amino]-1-butanol
Inchi Code
1S/C14H29NO/c1-5-12(10-16)15-13-8-6-11(7-9-13)14(2,3)4/h11-13,15-16H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
SGGLIDLFSHTYNW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311968
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)