Merck
ENA580348828
Enamine
3-fluoro-1,1-dioxo-1lambda6-thiolane-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
Iupac Name
3-fluorotetrahydrothiophene-3-carboxylic acid 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H7FO4S/c6-5(4(7)8)1-2-11(9,10)3-5/h1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
PNGVBYRYXMAKKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311920
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311920