Merck
ENA580348793
Enamine
5,7-difluoroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.14
MDL番号:
Iupac Name
5,7-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h1-5H
InChI Key
OQHBWMGAXHCNLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)