Merck
ENA580348728
Enamine
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]azetidine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methoxybenzyl)-2-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-16-10-4-2-9(3-5-10)8-13-7-6-11(13)12(14)15/h2-5,11H,6-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
RUHKUSSRDNLLTL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307171