Merck
ENA580348533
Enamine
5-hydroxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.19
MDL番号:
mp
149-152
Iupac Name
5-hydroxy-3,3-dimethylbenzofuran-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-10(2)7-5-6(11)3-4-8(7)13-9(10)12/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
IUJRLZVTCMCJIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268310
Melting Point
149-152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268310