Merck
ENA580348439
Enamine
7-fluoro-5-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.18
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-5-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8FN/c1-7-4-9(11)5-8-6-12-3-2-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI Key
YKHUGGKUPCRGHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249029
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249029