Merck
ENA580348427
Enamine
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.26
MDL番号:
Iupac Name
(1-cyclopentylazetidin-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-5-6-11(9)8-3-1-2-4-8/h8-9H,1-7,10H2
InChI Key
SDBQBVAMWJPUIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246434
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246434
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)