Merck
ENA580348291
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.11
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO2S/c9-7-1-4(3-12-7)5-2-6(5)8(10)11/h1,3,5-6H,2H2,(H,10,11)/t5-,6+/m0/s1
InChI Key
WPMXSYQGUFJOPQ-NTSWFWBYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313584
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313584
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)