Merck
ENA517163163
Enamine
4-[(tert-butoxy)carbonyl]-1-methylpiperazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylpiperazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-6-5-12(4)8(7-13)9(14)15/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
VWZNEKDBBGXKOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91730
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91730