Merck
ENA517163131
Enamine
3-(chloromethyl)thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.61
MDL番号:
Iupac Name
3-(chloromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5H5ClS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI Key
KKWWFYAKOFXBEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43582
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)