Merck
ENA517163116
Enamine
[2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
Iupac Name
(2-isopropylpyridin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(2)9-8(6-11)4-3-5-10-9/h3-5,7,11H,6H2,1-2H3
InChI Key
OCWUXGVRLMGZRE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310982
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310982
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)