Merck
ENA517163020
Enamine
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.59
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxypyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO2.ClH/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8;/h2-4H,1H3,(H,7,8);1H
InChI Key
GJOCAQSIUXCVBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313298
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)