Merck
ENA517163003
Enamine
1-[2-(4-aminophenyl)ethyl]imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
1-[2-(4-aminophenyl)ethyl]-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C11H15N3O/c12-10-3-1-9(2-4-10)5-7-14-8-6-13-11(14)15/h1-4H,5-8,12H2,(H,13,15)
InChI Key
XNQMTYVIKVRSEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313135
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313135