Merck
ENA517162642
Enamine
(2,4-difluorophenyl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.2
MDL番号:
Iupac Name
2,4-difluoro-S-methylenebenzenesulfinamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NOS/c1-12(10,11)7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H2,(H2,10,11)
InChI Key
NIXWWZKBVRNIAV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315045
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315045
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)