Merck
ENA517162569
Enamine
1-benzyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
358.27
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19N3O2.2ClH/c1-18-8-7-15(17-18)13-10-19(11-14(13)16(20)21)9-12-5-3-2-4-6-12;;/h2-8,13-14H,9-11H2,1H3,(H,20,21);2*1H
InChI Key
SKTLTUYOUDHQMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312875
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)