Merck
ENA517162539
Enamine
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.72
MDL番号:
Iupac Name
(1-amino-3,3-dimethylcyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9(10,6-8)7-11;/h11H,3-7,10H2,1-2H3;1H
InChI Key
KGFPXICPYDHSAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312508
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)