Merck
ENA517162487
Enamine
2-(quinolin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.15
MDL番号:
mp
223-225
Iupac Name
2-(quinolin-3-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c12-6-5-9-7-10-3-1-2-4-11(10)13-8-9;;/h1-4,7-8H,5-6,12H2;2*1H
InChI Key
IOPVFVYTTCNTCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311579
Melting Point
223-225
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311579
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)