Merck
ENA517162482
Enamine
[3-ethyl-5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.11
MDL番号:
Iupac Name
(3-ethyl-5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15IO2/c1-2-8(5-10)3-7(4-9)11-6-8/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI Key
ZICPUOILXZMYGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311516