Merck
ENA517162453
Enamine
2-methyl-2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.79
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-phenylpropyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-14(11-6-12-15-14)10-5-9-13-7-3-2-4-8-13;/h2-4,7-8,15H,5-6,9-12H2,1H3;1H
InChI Key
KSPKVMWOEBILEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311005
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311005
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)