Merck
ENA517161927
Enamine
3-(methoxymethyl)cyclopentan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-9-5-6-2-3-7(8)4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
VODWVODTWFOXGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268573
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268573