Merck
ENA517161918
Enamine
3-methyloct-7-en-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.23
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-7-octen-2-one
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-4-5-6-7-8(2)9(3)10/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
GYNMERYDVPDNCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267542
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267542