Merck
ENA517161595
Enamine
cyclopropyl(6-methoxypyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(6-methoxy-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-9-4-2-3-8(12-9)10(11)7-5-6-7/h2-4,7,10H,5-6,11H2,1H3
InChI Key
RTQHNAXNVAPCDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306072
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306072
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)