Merck
ENA517161592
Enamine
methyl 2-amino-5H,6H,8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5,6-dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-13-8(12)6-7(9)10-5-4-14-3-2-11(5)6/h2-4,9H2,1H3
InChI Key
UADNYPICVZKLNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306008
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)