Merck
ENA517161250
Enamine
3-[1-(3-hydroxypropyl)cyclopropyl]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
Iupac Name
3,3'-(cyclopropane-1,1-diyl)bis(propan-1-ol)
Inchi Code
1S/C9H18O2/c10-7-1-3-9(5-6-9)4-2-8-11/h10-11H,1-8H2
InChI Key
INNRAURZFRXXAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305680